Learn More
Thermo Scientific™ Kits d’étagères pour congélateurs à ultra-basse température Thermo Scientific™
Maximisez l’espace de stockage grâce aux kits d’étagères pour congélateurs à ultra-basse température Thermo Scientific™.
Marque:  Thermo Scientific™ SK400
Code produit. 11356401
  • 292.46€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Optimisez l’espace de stockage grâce aux kits d’étagères Thermo Scientific™ pour congélateurs à ultra-basse température Thermo Scientific™, conçus pour une utilisation avec les congélateurs Thermo Scientific™ des séries Forma™ 8800, HERAfreeze™ HFU-T, Revco™ UxF et TSU.
Accessoires ULT Forma
• Etagère supplémentaire avec fixations Forma série 88000
• Pour Forma 88400
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Inclut une tablette et des clips
Kit d’étagères
1
Forma 88400 ; TSU400 ; HFU400T ; Revco UxF400