Learn More
Conteneur pour objets tranchants jaune 1 0,84 l à usage multiple avec couvercle à pression
Code produit. 12903495
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,84 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12903495
Marque: Daniels Healthcare DD477YL
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Idéal pour une utilisation en phlébotomie avec son couvercle monobloc à pression avec éjecteur Vacutainer intégré. Le conteneur jaune polyvalent pour pièces tranchantes de 0.84L Sharpsguard™ 1 avec couvercle à pression est destiné à l’élimination des pièces tranchantes contaminées par des produits médicaux non cytotoxiques ni cytostatiques.
  • Fourni avec couvercle assemblé
  • S’adapte solidement à la gamme de plateaux Sharpsguard
  • Conteneur pour élimination par incinération ou par d’autres moyens
  • Structure en PP rigide et épaisseur de paroi
  • Excellente protection contre la pénétration des objets tranchants et les fuites de liquides
  • Lorsque le conteneur est plein jusqu’à la ligne de remplissage, il doit être verrouillé et mis au rebut de manière sûre
  • Tous les conteneurs possèdent une étiquette indiquant clairement la norme britannique applicable, des instructions d’utilisation et une ligne de remplissage visible
Spécification
Capacité (métrique) 0,84 L
Certifications/Conformité BS EN ISO 23907.
Type de bouchon Couvercle
Couleur Jaune
Hauteur (métrique) 127 mm
Longueur (métrique) 205 mm
Taille de l’ouverture (métrique) 70 x 32 mm (L x l)
Autoclavable Autoclavable
À utiliser avec (application) Idéal pour les phlébotomistes