Learn More
Daniels Healthcare™ Conteneur pour pièces tranchantes à usage général en PP Sharpsguard™
Click to view available options
Capacité (métrique):
2,5 L
3,75 L
5 l
7 l
Hauteur (métrique):
163 mm
205 mm
218 mm
285 mm
Longueur (métrique):
176 mm
248 mm
Certifications/Conformité:
BS 7320: 1990, ISO 9002
BS 7320:1990, UN 3291, AFNOR, NFX 30-500
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Capacité maximale dans l’espace de travail minimum
- Fabriqué selon BS 7320 : approuvé 1990, les normes ISO 9002 et le groupe d’emballage II de l’ONU
- Tous les conteneurs possèdent une étiquette indiquant clairement la norme britannique applicable, des instructions d’utilisation et une ligne de remplissage visible
- Une poignée latérale robuste empêche le conteneur de rouler pour sécuriser le transport et faciliter l’élimination
- La poignée empêche le conteneur de rouler s’il est éventuellement lâché et permet au conteneur d’être accroché sur un support POUDS™
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 5 l |
| Certifications/Conformité | BS 7320:1990, UN 3291, AFNOR, NFX 30-500 |
| Type de bouchon | Couvercle |
| Couleur | Jaune |
| Hauteur (métrique) | 285 mm |
| Longueur (métrique) | 176 mm |
| Taille de l’ouverture (métrique) | 77 x 45 mm (L x l) |
| Autoclavable | Autoclavable |
| À utiliser avec (application) | Récipient multifonction pour objets tranchants offrant une capacité maximale dans un espace de travail minimum |
| Matériau | Polypropylène |