Learn More
Daniels Healthcare™ Conteneur pour pièces tranchantes à usage général en PP Sharpsguard™
Code produit. 12342439
Click to view available options
Capacité (métrique):
2,5 L
3,75 L
5 l
7 l
Hauteur (métrique):
163 mm
205 mm
218 mm
285 mm
Longueur (métrique):
176 mm
248 mm
Certifications/Conformité:
BS 7320: 1990, ISO 9002
BS 7320:1990, UN 3291, AFNOR, NFX 30-500
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12342439
Marque: Daniels Healthcare™ DD474OL
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez ce conteneur pour pièces tranchantes à usage général pour une excellente protection contre la pénétration des objets tranchants et les fuites de liquides. Le conteneur pour pièces tranchantes à usage général en PP Daniels Healthcarer™ Sharpsguard™ possède une structure en PP rigide et une épaisseur de paroi conçues pour répondre aux exigences en matière de solidité, de valeur et de simplicité.
  • Capacité maximale dans l’espace de travail minimum
  • Fabriqué selon BS 7320 : approuvé 1990, les normes ISO 9002 et le groupe d’emballage II de l’ONU
  • Tous les conteneurs possèdent une étiquette indiquant clairement la norme britannique applicable, des instructions d’utilisation et une ligne de remplissage visible
  • Une poignée latérale robuste empêche le conteneur de rouler pour sécuriser le transport et faciliter l’élimination
  • La poignée empêche le conteneur de rouler s’il est éventuellement lâché et permet au conteneur d’être accroché sur un support POUDS™
Spécification
Capacité (métrique) 3,75 L
Certifications/Conformité BS 7320: 1990, ISO 9002
Type de bouchon Couvercle
Couleur Jaune, rouge
Hauteur (métrique) 218 mm
Longueur (métrique) 176 mm
Taille de l’ouverture (métrique) 77 x 45 mm (L x l)
Autoclavable Autoclavable
À utiliser avec (application) Pour un transport sécurisé et une plus grande facilité d’élimination