Learn More
Conteneur de déchets polyvalent Sharpsguard™ pharmi 22 de 21,01 litres
Code produit. 12312449
Click to view available options
Capacité (métrique):
21,01 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12312449
Marque: Daniels Healthcare DD220
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Récipient pour déchets pharmaceutiques à usage général idéal pour l’élimination de déchets médicinaux dans l’emballage d’origine. Conteneur de déchets polyvalent Sharpsguard™ pharmi 22 de 21,01 litres est livré avec le couvercle assemblé.
  • Structure en PP rigide et épaisseur de paroi
  • Excellente protection contre la pénétration des objets tranchants et les fuites de liquides
  • Lorsque le conteneur est plein jusqu’à la ligne de remplissage, il doit être verrouillé et mis au rebut de manière sûre
  • Tous les conteneurs possèdent une étiquette indiquant clairement la norme britannique applicable, des instructions d’utilisation et une ligne de remplissage visible
Spécification
Capacité (métrique) 21,01 L
Certifications/Conformité BS 7320: 1990, ISO 9002
Type de bouchon Couvercle
Couleur Bleu
Hauteur (métrique) 345 mm
Longueur (métrique) 330 mm
Taille de l’ouverture (métrique) 148 x 78 mm (L x l)
Autoclavable Autoclavable
À utiliser avec (application) Conçus pour la collecte, le transport et l’élimination sécurisés des déchets médicaux dans leur emballage d’origine, par ex., tablettes ou flacons