Learn More
Conteneur de déchets polyvalent Sharpsguard™ pharmi 11,5 de 10,91 litres
Click to view available options
Capacité (métrique):
10,91 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Un conteneur à déchets à usage général idéal pour l'élimination des déchets pharmaceutiques dans leur emballage d'origine, tels que les pilules non utilisées ; pas de dièse
- Cette nouvelle évolution du contenant pharmi offre une alternative durable fabriquée à partir de plastique 100 % recyclé
- En cours d'utilisation, ce contenant peut être positionné en toute sécurité dans l'un des accessoires Point d'Utilisation de la gamme POUDS™
- Le contenant est destiné à être éliminé par incinération ou autre procédé autorisé ; conçu pour le transport de déchets classés par codes CEE : 18-01-09 et 18-02-08
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 10,91 L |
| Certifications/Conformité | BS 7320: 1990, ISO 9002 |
| Type de bouchon | Couvercle |
| Couleur | Bleu |
| Hauteur (métrique) | 285 mm |
| Longueur (métrique) | 176 mm |
| Taille de l’ouverture (métrique) | 77 x 45 mm (L x l) |
| Autoclavable | Autoclavable |
| À utiliser avec (application) | Conçus pour la collecte, le transport et l’élimination sécurisés des déchets médicaux dans leur emballage d’origine, par ex., tablettes ou flacons |
| Matériau | Polypropylène |
| Afficher plus |