Learn More
Daniels Healthcare™ Sharpsguard™ Orange Multi-Purpose Sharps Container with Pail Handle
Code produit. p-7237447
Click to view available options
Capacité (métrique):
9,27 L
17,86 L
Hauteur (métrique):
242 mm
345 mm
Longueur (métrique):
280 mm
330 mm
Taille de l’ouverture (métrique):
148 x 78 mm (L x l)
48 mm x 148 mm (L x l)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12372439
Marque: Daniels Healthcare™ DD476OL
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Daniels Healthcare™ Sharpsguard™ Orange Multi-Purpose Sharps Containers are for disposal of sharps uncontaminated by medicinal products. Features include a robust pail handle for easy transportation and a wide aperture for easy insertion of larger items.
  • Conteneur pour élimination par incinération
  • Structure en PP rigide et épaisseur de paroi
  • Excellente protection contre la pénétration des objets tranchants et les fuites de liquides
  • L’ouverture large permet une élimination économique et pratique des déchets volumineux
  • Lorsque le conteneur est plein jusqu’à la ligne de remplissage, il doit être verrouillé et mis au rebut de manière sûre
  • Tous les conteneurs possèdent une étiquette indiquant clairement la norme britannique applicable, des instructions d’utilisation et une ligne de remplissage visible
Spécification
Capacité (métrique) 9,27 L
Certifications/Conformité BS 7320: 1990, ISO 9002
Type de bouchon Couvercle
Couleur Jaune, orange
Hauteur (métrique) 242 mm
Longueur (métrique) 280 mm
Taille de l’ouverture (métrique) 48 mm x 148 mm (L x l)
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) de l’ouverture 275 mm
À utiliser avec (application) Conteneur pour déchets tranchants
Matériau Polypropylène
Type de produit Conteneur pour déchets tranchants