Learn More
Daniels Healthcare™ Sharpsguard™ Orange Multi-Purpose Sharps Container with Pail Handle
Click to view available options
Capacité (métrique):
9,27 L
17,86 L
Hauteur (métrique):
242 mm
345 mm
Longueur (métrique):
280 mm
330 mm
Taille de l’ouverture (métrique):
148 x 78 mm (L x l)
48 mm x 148 mm (L x l)
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Conteneur pour élimination par incinération
- Structure en PP rigide et épaisseur de paroi
- Excellente protection contre la pénétration des objets tranchants et les fuites de liquides
- L’ouverture large permet une élimination économique et pratique des déchets volumineux
- Lorsque le conteneur est plein jusqu’à la ligne de remplissage, il doit être verrouillé et mis au rebut de manière sûre
- Tous les conteneurs possèdent une étiquette indiquant clairement la norme britannique applicable, des instructions d’utilisation et une ligne de remplissage visible
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 9,27 L |
| Certifications/Conformité | BS 7320: 1990, ISO 9002 |
| Type de bouchon | Couvercle |
| Couleur | Jaune, orange |
| Hauteur (métrique) | 242 mm |
| Longueur (métrique) | 280 mm |
| Taille de l’ouverture (métrique) | 48 mm x 148 mm (L x l) |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) de l’ouverture | 275 mm |
| À utiliser avec (application) | Conteneur pour déchets tranchants |
| Afficher plus |