Learn More
Conteneur polyvalent pour déchets tranchants orange mini 0,6 l Sharpsguard™
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,6 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Conteneur pour élimination par incinération
- Structure en PP rigide et épaisseur de paroi
- Excellente protection contre la pénétration des objets tranchants et les fuites de liquides
- Lorsque le conteneur est plein jusqu’à la ligne de remplissage, il doit être verrouillé et mis au rebut de manière sûre
- Tous les conteneurs possèdent une étiquette indiquant clairement la norme britannique applicable, des instructions d’utilisation et une ligne de remplissage visible
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 0,6 L |
| Certifications/Conformité | BS EN ISO 23907 |
| Type de bouchon | Couvercle |
| Couleur | Jaune, Orange |
| Hauteur (métrique) | 170 mm |
| Longueur (métrique) | 100 mm |
| Taille de l’ouverture (métrique) | 28 x 22 mm (L x l) |
| Dimensions | Mini |
| Autoclavable | Autoclavable |
| À utiliser avec (application) | Conçu pour les chariots de salles ou de services |
| Afficher plus |