Learn More
Conteneur de déchets polyvalent 3,98 l SHARPSGUARD™ Cyto 5
Un récipient à usage général pour objets tranchants, idéal pour les déchets cytotoxiques et cytostatiques. Le conteneur de déchets polyvalent 3,98 l Sharpsguard™ Cyto 5 offre une capacité maximale dans un espace de travail minimum.
Marque: Daniels Healthcare DD605
Description
- Livré avec tampons absorbants
- Structure en PP rigide et épaisseur de paroi
- Excellente protection contre la pénétration des objets tranchants et les fuites de liquides
- Lorsque le conteneur est plein jusqu’à la ligne de remplissage, il doit être verrouillé et mis au rebut de manière sûre
- Tous les conteneurs possèdent une étiquette indiquant clairement la norme britannique applicable, des instructions d’utilisation et une ligne de remplissage visible
Spécification
Bac à déchets | |
Rond | |
Idéal pour les déchets cytotoxiques et cytostatiques qui, pour être conformes aux réglementations, doivent être mis au rebut séparément d’autres déchets médicaux | |
176 mm | |
285 mm |
Polypropylène | |
5 (Total) l | |
176 x 45 x 285 mm (L x l x H) | |
45 mm |