Learn More
Sharpsafe™ Conteneur pour pièces tranchantes à usage médical en polypropylène
Click to view available options
Capacité (métrique):
2,0 L
4 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Mise au rebut facile d’objets tranchants
- Mode d’accès sécurisé
- PP
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 4 L |
| Certifications/Conformité | BS 7320, AFNOR NX30-500, UN 3291 |
| Type de bouchon | Couvercle |
| Couleur de bouchon | Jaune |
| Couleur | Jaune |
| Modèle | 4100 |
| Quantité | 1 de chaque |
| Comprend | Bouchon |
| À utiliser avec (application) | Conçu pour une utilisation dans les zones d’accès public comme les urgences et pour les patients ambulatoires |
| Matériau | Polypropylène |