Learn More
SharpSafe™ Récipients en PP
Utilisez les récipients en PP jaune SharpSafe™ pour la collecte de déchets tranchants issus des activités de traitement et pour les instruments qui sont piquants, pointus et/ou acérés.
Marque: SharpSafe™ SHA4120
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Couvercle rabattable et poignée translucides
- Jaune
- En PP
- Autoclavables
Spécification
24 l | |
Bouchon rabattable | |
Jaune | |
335 mm | |
365 x 95 mm | |
230 mm | |
Couvercle basculant, poignée |
Est conforme aux normes UN 3291 et BS 7320, NF-X-30ndash;500, NF302, A.D.R. et UN3291, TRBA 250, système de gestion de la qualité : ISO 9001:2008 et ISO 13485:2003, norme environnementale : ISO 14001:2004 | |
Translucide | |
450 x 230 x 335 mm | |
450 mm | |
50/boîte | |
Autoclavable | |
Polypropylène |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
SharpSafe™ Récipients en PP > Capacité : 24 l
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu