Learn More
Sharpsafe™ Conteneur pour pièces tranchantes à risque biologique en PP
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 l
7 l
Conditionnement:
50 pièces
Description
- PP
- 50/boîte
- Jaune
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 7 l |
| Couleur | Jaune |
| Hauteur (métrique) | 382 mm |
| Longueur (métrique) | 175 mm |
| Quantité | 50/boîte |
| Largeur (métrique) | 175 mm |