Learn More
Sharpsafe™ Conteneur pour pièces tranchantes à risque biologique en PP
Code produit. 11920368
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 l
7 l
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 11920368
Marque: Sharpsafe™ SHA4100
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez le conteneur pour pièces tranchantes à risque biologique en PP Sharpsafe™ qui contribue à une gestion sûre des déchets provenant d’activités de soins de santé.
  • PP
  • 50/boîte
  • Jaune
Spécification
Capacité (métrique) 4 l
Couleur Jaune
Hauteur (métrique) 248 mm
Longueur (métrique) 175 mm
Quantité 50/boîte
Largeur (métrique) 175 mm