Learn More
Heathrow Scientific™ Conteneur pour pièces tranchantes, quart (1 l), rouge
Le conteneur pour pièces tranchantes est facile à utiliser et à transporter. Il permet une élimination sûre des seringues, des aiguilles et d’autres petites pièces tranchantes.
Marque: Heathrow Scientific™ HS120177
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 1.60000kg
Description
- Étiquette bien visible avec le symbole de danger biologique d’un côté
- Permet une élimination sûre des seringues, des aiguilles et d’autres petites pièces tranchantes
- Empilable pour réduire l’espace de stockage avant utilisation
- Couvercle transparent pour afficher le niveau de remplissage
- Couvercle d’accès coulissant pour fermeture temporaire et finale dans un souci de protection et de sécurité
- Port d’enlèvement d’aiguille intégré, empêchant tout contact direct avec les pièces tranchantes
Spécification
1 l | |
Transparent | |
Rouge | |
19,2 cm | |
HS120177 | |
11,5 cm | |
Conteneur et couvercle | |
4,5 in | |
7,5 in | |
Conteneur pour déchets tranchants |
Haut de la lame | |
1 qt. | |
Non | |
11,5 cm | |
Oui | |
Not Autoclavable | |
Pièces tranchantes | |
4,5 in | |
Polypropylène |