Learn More
Sharpsafe™ Bac à déchets tranchants, cytotoxiques et cytostatiques destinés à l’incinération
Code produit. p-7162431
Click to view available options
Capacité (métrique):
24 l
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15645697
Marque: Sharpsafe™ 41202421
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La combinaison idéale de rentabilité et de portabilité dans les zones à usage modéré.
  • Une ouverture large facilite la mise au rebut.
  • Le couvercle translucide, le rabat interne transparent et la conduite de remplissage visible permettent de s’assurer que le bac n’est pas surrempli.
  • Étiquette dans le moule qui ne peut pas être retirée.
  • Assemblage simple en quatre clics.
  • Espace large.
  • Ligne de remplissage à jet d’encre et message de séparation des déchets.
  • Système de fermeture temporaire et finale
  • Conforme aux normes UN 3291, BS 7320 et à la norme française AFNOR NX30-500
Spécification
Capacité (métrique) 24 l
Certifications/Conformité Normes UN 3291, BS 7320 et à la norme française AFNOR NX30-500
Couleur de bouchon Violet
Quantité Each
À utiliser avec (application) Collecte et incinération des déchets cytotoxiques et cytostatiques.