Learn More
Micronova™ Sharpie™ UltraFine Point Lab Markers
Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Noir
Conditionnement:
12 pièces
Description
- Product Type: Marker Pen
- Tip Type: Fiber
- Tip Size: Ultra Fine (0.2 mm)
- Supplied with Cap: Yes
- For Use With (Application): Labeling and Documentation
- For Use With (Equipment): Sample Containers, Slides, Glass, Plastic, and Paper
Spécification
Spécification
| Matériau | Plastique |
| Couleur | Bleu |
| Couleur de couvercle | White |
| Dimensions (L x l) | 15.24 x 1.27 cm (6 x 0.5 in.) |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | ISO9001 Certified Facility |
| Jetable | Reusable |
| À utiliser avec (application) | Labeling and Documentation |
| À utiliser avec (équipement) | Sample Containers, Slides, Glass, Plastic, and Paper |
| Conditionnement | 4 Pens/First Bag, 12 Pens/Double Bag, 12 Pens/Cs. |
| Afficher plus |