Learn More
Cole-Parmer™ Marqueur permanent à pointe fine Sharpie™
Marqueurs polyvalents avec pointes fines (1 mm). Le marqueur permanent à pointe fine Sharpie™ Cole-Parmer™ est doté d’une encre à séchage rapide et résistante à l’eau.
Marque: Cole-Parmer™ 09968-00
28.64 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21674" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.11250kg
Description
- Pointe fine (1 mm)
- Séchage rapide
- Encre résistante à l’eau
- Non toxiques
- Conforme à la norme ASTM D-4236
Spécification
Marqueur permanent | |
Noir | |
12 Paquets |