Learn More
Epredia™ Substitut de xylène
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
3,78 l (1 gal)
1 gallon ; 4/boîte
Conditionnement:
4 pièces
4L
Description
Découvrez une façon plus sûre et plus pratique de réaliser le traitement, la coloration et le montage des lamelles grâce au substitut de xylène Thermo Scientific™ Shandon™.
- Non sensibilisant pour la peau normale
- Taux d’évaporation similaire au xylène
- Hydrocarbure aliphatique pratiquement inodore—pas d’odeur citrique
- Limite d’exposition en suspension dans l’air trois fois plus sûre que le xylène (TLV 300 ppm)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Substitut de xylène |
| Quantité | 1 gallon ; 4/boîte |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P262-Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- MIXTURE LIST-Contient: naptha (petroleum),hydrotreated heavy