Learn More
Epredia™ Décalcifiant Shandon™ TBD-2™
Traitez les échantillons même au-delà du point final de 48 heures sans risque de les endommager grâce au décalcifiant à base d’acide formique Epredia™ ShandonTM TBD-2TM.
Marque: Epredia™ 6764004
239.52 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21706" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Traitez les échantillons même au-delà du point final de 48 heures sans risque de les endommager grâce au décalcifiant à base d’acide formique Thermo Scientific™ Shandon™ TBD-2™.
- Les composants additionnels protègent les cellules des effets des acides
- Permet l’utilisation de tests de point final classiques comme l’oxalate de calcium
Spécification
Décalcifiant | |
4 Paquets |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Shandon TBD-2 Decalcifier
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P406-Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en avec doublure intérieure résistant à la corrosion.