Learn More
Epredia™ Ciseaux de dissection droits à embout pointu/pointu Shandon™
Code produit. p-4520899 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
11,4 cm
14 cm
16,5 cm
Qualité:
Premium
Standard
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15654444
Marque: Epredia™ 28301
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les ciseaux de dissection droits à embout pointu / pointu Epredia™ Shandon sont disponibles en qualité supérieure et standard.
Réalisez des coupes de qualité et d'une grande précision grâce aux ciseaux de dissection droits à embout pointu/pointu Thermo Scientific™ Shandon™, disponibles en qualité supérieure et standard.
  • Trempées, durcies et passivées avec le plus grand soin
  • Polies et nettoyées électroniquement pour une finition de qualité
  • Formes, dimensions et finitions correspondant exactement aux normes afin que ces instruments soient les plus précis possible
  • Tous nos instruments sont certifiés exempts de tout défaut matériel ou de fabrication
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Ciseaux de dissection
Blade Style Structuré
Qualité Standard
Longueur (impériale) 4,5 in
Longueur (métrique) 11,4 cm
Type de pointe Tranchant / tranchant