Learn More
Epredia™ Ciseaux de Metzenbaum droits Shandon™
Code produit. 15624454 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Longueur (impériale):
5,5 in
Qualité:
Premium
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15624454
Marque: Epredia™ 79201
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Réalisez des coupes d'une grande précision grâce aux ciseaux de Metzenbaum droits Epredia™ ShandonTM, disponibles en qualité supérieure et standard.
Réalisez des coupes d'une grande précision grâce aux ciseaux de Metzenbaum droits Thermo Scientific™ Shandon™, disponibles en qualité supérieure et standard.
  • Trempées, durcies et passivées avec le plus grand soin
  • Polies et nettoyées électroniquement pour une finition de qualité
  • Formes, dimensions et finitions correspondant exactement aux normes afin que ces instruments soient les plus précis possible
  • Tous nos instruments sont certifiés exempts de tout défaut matériel ou de fabrication
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Metzenbaum Scissors
Blade Style Structuré
Qualité Premium
Longueur (impériale) 5,5 in
Longueur (métrique) 14 cm