Learn More
Epredia™ Ciseaux de dissection droits à embout émoussé/pointu Shandon™
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
16,5 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Réalisez des coupes de qualité et d'une grande précision grâce aux ciseaux de dissection droits à embout émoussé/pointu Thermo Scientific™ Shandon™, disponibles en qualité supérieure et standard.
Qualité homogène
- Trempées, durcies et passivées avec le plus grand soin
- Polies et nettoyées électroniquement pour une finition de qualité
- Les modèles, les dimensions et les finitions répondent à des normes strictes
- Tous nos instruments sont certifiés exempts de tout défaut matériel ou de fabrication
Spécification
Spécification
| Type de produit | Ciseaux de dissection |
| Blade Style | Structuré |
| Longueur (impériale) | 6,5 in |
| Longueur (métrique) | 16,5 cm |
| Type de pointe | Émoussée / pointue |