Learn More
Epredia™ Moules de base d’inclusion en acier inoxydable
Code produit. 12697906 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
10 x 10 x 5 mm
24 x 24 x 5 mm
24 x 30 x 9 mm
24 x 37 x 9 mm
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 12697906
Marque: Epredia™ 6401017
Optimisez l’inclusion de tissus grâce aux exceptionnelles performances d’échange thermique de nos moules de base d’inclusion en acier inoxydable haute qualité et durables.
Optimisez l’enrobage des tissus grâce aux exceptionnelles performances d’échange thermique de nos moules d’enrobage en acier inoxydable haute qualité et durables Thermo Scientific™ Shandon™.
  • Les dimensions proposées s’adaptent à la plupart des cassettes
  • Échange thermique de qualité supérieure
  • Coins arrondis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Moule d’enrobage
Matériau Acier inoxydable
Dimensions (L x l x H) 24 x 30 x 9 mm