Learn More
Epredia™ Moules de base d’inclusion en acier inoxydable
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
10 x 10 x 5 mm
24 x 24 x 5 mm
24 x 30 x 9 mm
24 x 37 x 9 mm
Conditionnement:
10 pièces
Description
Optimisez l’enrobage des tissus grâce aux exceptionnelles performances d’échange thermique de nos moules d’enrobage en acier inoxydable haute qualité et durables Thermo Scientific™ Shandon™.
- Les dimensions proposées s’adaptent à la plupart des cassettes
- Échange thermique de qualité supérieure
- Coins arrondis
Spécification
Spécification
| Type de produit | Moule d’enrobage |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Dimensions (L x l x H) | 24 x 37 x 9 mm |