Learn More
Epredia™ Porte-lames Shandon™, capacité de 10 lames
Stockez 10 lames à la verticale avec le porte-lames Epredia™ Shandon™.
Marque:  Epredia™ 147
Code produit. 12687716
  • 137.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 01-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Stockez 10 lames verticalement grâce au porte-lames Thermo Scientific™ Shandon™.
  • Doté de fentes estampillées individuellement
  • Peut contenir des lames de 76 × 26 mm
Spécification
Spécification
Porte-lames
10
26 mm
Lames
76 mm