Learn More
Epredia™ Lames jetables à profil haut Shandon™ Premium
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Revêtement:
Aucun
PTFE
Conditionnement:
1 pièce
50 pièces
Description
Grâce aux lames jetables à profil haut Thermo Scientific™ Shandon™ Premium et Standard, choisissez le type de lames adapté à vos besoins, entre usage intensif et revêtement PTFE.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lames de microtomie de qualité supérieure |
| Profile | Haut |
| Jetable | Oui |
| Revêtement | PTFE |