Learn More
Epredia™ Cisailles à os lisses Shandon™, axe à vis, 1 ressort, standard, 9 po (22,9 cm)
Code produit. 15664444 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Longueur (impériale):
9 in
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15664444
Marque: Epredia™ 50619
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réalisez des coupes précises dans les tissus osseux grâce aux cisailles à os ordinaires Epredia™ Shandon™, dotées d’un ressort unique et d’un axe à vis.
Réalisez des coupes précises dans les tissus osseux grâce aux cisailles à os ordinaires Thermo Scientific™ Shandon™, dotées d’un ressort unique et d’un axe à vis.
Qualité constante
  • Trempés, durcis et passivés avec le plus grand soin
  • Poli et nettoyé électroniquement pour une finition de qualité
  • Formes, dimensions et finitions correspondant exactement aux normes
  • Garanti exempt de tout défaut de matériau ou de fabrication
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cisailles à os ordinaires
Qualité Standard
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 22,9 cm