Learn More
Epredia™ Moules d’inclusion jetables Peel-A-Way™
Code produit. 12677736 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
22 x 30 x 20 mm
22 x 22 mm conique jusqu’à 12 x 12 mm, 20 mm de profondeur
22 x 22 x 20 mm
40 x 22 x 20 mm
Forme:
Carré
Rectangulaires
Tronqué, effilé
Conditionnement:
1 pièce
264 pièces
288 pièces
Code produit. 12677736
Marque: Epredia™ 1830
Accélérez la solidification de la paraffine grâce aux moules d’inclusion jetables Epredia Peel-A-Way.
Accélérez la solidification de la paraffine grâce aux moules d’enrobage jetables Thermo Scientific™ Shandon™ Peel-A-Way.
  • Fabriqués en plastique transparent rigide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Moule d’enrobage
Matériau Plastique
Dimensions (L x l x H) 22 x 30 x 20 mm
Jetable Oui
Forme Rectangulaires