Learn More
Epredia™ Accessoires Shandon™ Octospot™
Ces accessoires Epredia™ sont à utiliser avec les kits de démarrage Shandon Octospot.
Marque: Epredia™ 1001645
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ces accessoires Thermo Scientific™ sont à utiliser avec les kits de démarrage Shandon™ Octospot™.
Spécification
Lames résistantes aux solvants | |
Kits de démarrage Shandon™ Octospot™ | |
Lames résistantes aux solvants, 8 spots |