Learn More
Epredia™ Shandon™ Nu-Clear™ II
Code produit. 12513627 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Type de produit:
Nu-Clear™ II
Dimensione della confezione:
4L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12513627
Marca: Epredia™ 6769009
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Améliorez la clarté des cellules en éliminant l’excès d’hématoxyline présent sur la lame grâce à la solution Epredia™ Shandon™ Nu-Clear™, une solution à base d’alcool acide spécialement formulée.
Améliorez la clarté des cellules en éliminant l’excès d’hématoxyline présent sur la lame grâce à la solution Thermo Scientific™ Shandon™ Nu-Clear™, une solution à base d’alcool acide spécialement formulée.
Caractéristiques principales
  • Élimine l’hématoxyline résiduelle colorant le verre.
  • Conçu pour pouvoir être utilisé à la fois avec les systèmes de coloration automatiques Epredia Shandon et avec les méthodes manuelles.
Nu-Clear I
  • Solution à action rapide
  • Utilisation recommandée en tant qu’étape de 10 secondes dans la plupart des protocoles
  • Particulièrement bénéfique pour une utilisation avec l’hématoxyline Harris
  • Utilisable sur les systèmes de coloration de lames Epredia Varistain™ 24-4 ou Shandon Varistain Gemini
Nu-Clear II
  • Moins concentré
  • Recommandé en tant qu’étape de 20 secondes
  • Utilisable sur Epredia Shandon Linistat ou d’autres systèmes de coloration linéaire
  • Recommandé pour une utilisation avec les hématoxylines de Gill
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Type de produit Nu-Clear™ II
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Dangers
Categoria di pericolo
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Consigli di prudenza
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P235-Tenir au frais.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contient: ehtyl alcohol, methyl alcohol, methylisobutyl ketone, hydrochloric acid
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato