Learn More
Epredia™ Plaques de dissection en néoprène et liège Shandon™, petites
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
Grand
Conditionnement:
1 pièce
Description
Travaillez sur une surface de coupe durable sur une base en contreplaqué marin grâce aux plaques de dissection en néoprène et liège Thermo Scientific™ Shandon™.
Caractéristiques :
- Une couche en néoprène de 6 mm (0,25 po) est fixée de manière permanente à la base.
- La composition (mélange de caoutchouc et de liège) résiste à l’absorption et permet d’obtenir un rinçage complet.
- Des pare-chocs en caoutchouc fixés à chaque coin surélèvent la surface de coupe à 3,8 cm (1,5 po).
Informations de commande :
- Dimensions de la grande planche : 40,6 x 58,4 x 1,9 cm (16 x 23 x 0,75 po)
- Dimensions de la petite planche : 50,5 x 40,6 x 1,9 cm (12 x 16 x 0,75 po)
- S’adapte au plateau de dissection à écoulement de Woll (réf. 360)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Planches de dissection |
| Matériau | Blended Rubber and Cork |
| Dimensions | Grand |
| Dimensions (L x l x H) | 16 x 23 x 0.75 in. (40.6 x 58.4 x 1.9 cm) |
| Longueur (impériale) | 16 in. |
| Longueur (métrique) | 40.6 cm |
| Largeur (impériale) | 23 in. |
| Largeur (métrique) | 58.4 cm |
| Hauteur (impériale) | 0.75 in. |
| Hauteur (métrique) | 1.9 cm |