Learn More
Epredia™ Lames Shandon™ Multi-Spot
Lavez et réutilisez les lames Epredia™ Shandon™ Multi-Spot, dotées d’un revêtement qui permet de nombreux nettoyages.
Marque: Epredia™ 9991095
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Lavez et réutilisez les lames Thermo Scientific™ Shandon™ Multi-Spot, dotées d’un revêtement qui permet de nombreux nettoyages.
Spécification
76 mm | |
Verre | |
Plain | |
9 mm Wells |
26 mm | |
Lame MultiSpot | |
9mm Wells | |
9 mm |