Learn More
Epredia™ Colorations Shandon™ Kwik-Diff™
Profitez d’une alternative plus rapide aux procédures de coloration habituelles de Wright et de Giemsa grâce aux colorations Epredia™ ShandonTM Kwik-DiffTM.
Marque:  Epredia™ 9990701
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 12539956
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Profitez d’une alternative plus rapide aux procédures de coloration habituelles de Wright et de Giemsa grâce aux colorations Thermo Scientific™ Shandon™ Kwik-Diff™
  • Disponible en kit ou sous forme de composants individuels
  • Coloration différentielle rapide en trois étapes de la moelle osseuse, des frottis, des prélèvements par cytoponction, et de micro-organismes comme H. pylori
Inclut :
Réactif 1 : fixateur ; Réactif 2 : éosine ; Réactif 3 : Bleu de méthylène
Spécification
Spécification
125 mL
Kwik-Diff Stains
Kit includes 125 mL bottle each: Fixative, Eosin, Methylene Blue
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.