Learn More
Epredia™ Colorations Shandon™ Kwik-Diff™
Profitez d’une alternative plus rapide aux procédures de coloration habituelles de Wright et de Giemsa grâce aux colorations Epredia™ ShandonTM Kwik-DiffTM.
Marque:  Epredia™ 9990707
196.80 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21628" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10549408
  • 253.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Profitez d’une alternative plus rapide aux procédures de coloration habituelles de Wright et de Giemsa grâce aux colorations Thermo Scientific™ Shandon™ Kwik-Diff™
  • Disponible en kit ou sous forme de composants individuels
  • Coloration différentielle rapide en trois étapes de la moelle osseuse, des frottis, des prélèvements par cytoponction, et de micro-organismes comme H. pylori
Inclut :
Réactif 1 : fixateur ; Réactif 2 : éosine ; Réactif 3 : Bleu de méthylène
Spécification
Spécification
4 L
Réactif Kwik-Diff™ 3, bleu de méthylène
(4 L) Kwik-Diff Reagent 3, Methylene Blue