Learn More
Epredia™ Accessoires pour stations de travail Hyperclean™
Utilisez les accessoires pour stations de travail Hyperclean™ avec les stations de travail de pathologie Hyperclean.
Marque: Epredia™ 9990612
285.85 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Utilisez ces accessoires pour stations de travail Shandon™ Hyperclean™ avec les stations de travail de pathologie Shandon™ Hyperclean™.
Accessoires :- Filtre à charbon
- Filtres pour particules fines
- Filtre de neutralisation du formaldéhyde (permanganate de potassium)
Spécification
Filtre de neutralisation du formaldéhyde | |
Taille : 28,7 cm x 14,7 cm x 3,5 cm | |
Stations de travail de pathologie Shandon Hyperclean | |
Hyperclean™ |
Sécurité et traitement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P235-Tenir au frais.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: aluminium oxide, potassium permanganate