Learn More
Epredia™ Pinces Mosquito de Halstead droites hémostatiques Shandon™
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Qualité:
Étalon
Conditionnement:
1 pièce
Description
Choisissez les pinces Mosquito de Halstead incurvées hémostatiques 12,7 cm (5 in) Thermo Scientific™ Shandon™ pour bénéficier d'une qualité et d'une précision de pointe. Ces pinces sont disponibles en qualité supérieure et standard.
- Trempées, durcies et passivées avec le plus grand soin
- Polies et nettoyées électroniquement pour une finition de qualité
- Formes, dimensions et finitions correspondant exactement aux normes afin que ces instruments soient les plus précis possible
- Tous nos instruments sont certifiés exempts de tout défaut matériel ou de fabrication
Spécification
Spécification
| Type de produit | Halstead Hemostatic Straight Forceps |
| Qualité | Étalon |
| Forme | Straight |
| Longueur (impériale) | 5 in |
| Longueur (métrique) | 12.7 cm |