Learn More
Epredia™ Produit de substitution Glyo-Fixx™
Obtenez des résultats supérieurs à ceux obtenus avec la formaline tamponnée neutre grâce au substitut Glyo-Fixx™, un produit de substitution non cancérigène, non sensibilisant et écologique.
Marque:  Epredia™ 6764262
Code produit. 10602689
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Obtenez des résultats supérieurs à ceux obtenus avec la formaline tamponnée neutre grâce au substitut Epredia™ Glyo-Fixx™, un produit de substitution non cancérigène, non sensibilisant et écologique.
  • Produit une morphologie cellulaire nette et précise
  • Fixe la majorité des antigènes sans interférer avec leur immunoréactivité
  • Permet aux méthodes spéciales de coloration, y compris les procédures à l’argent, d’être nettes sans coloration de fond
  • Permet de distinguer les détails les plus fins de la structure de l’échantillon
Spécification
Spécification
prêts à l’emploi
1 gal.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethyl alcohol, glyoxal, isopropyl alcohol, methyl alcohol