Learn More
Epredia™ Hématoxyline de Gill™ Shandon™
Obtenez des résultats rapides et pratiques tout en conservant un contrôle total sur l’intensité de la coloration grâce à l’hématoxyline de GillTM Epredia™ ShandonTM, qui permet la coloration des éléments mucoïdes.
Marque:  Epredia™ 6765009
Code produit. 12677926
  • 147.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 25-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Obtenez des résultats rapides et pratiques tout en conservant un contrôle total sur l’intensité de la coloration grâce à l’hématoxyline de Gill™ Thermo Scientific™ Shandon™, qui permet la coloration des éléments mucoïdes.
Gill 3 : noyaux bleu foncé
Spécification
Spécification
Shandon Gill™ 3 hématoxyline
2 x 1L
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethylene glycol, acetic acid, aluminiumsulphate, sodium iodate, hematoxylin