Learn More
Epredia™ Hématoxyline de Gill™ Shandon™
Obtenez des résultats rapides et pratiques tout en conservant un contrôle total sur l’intensité de la coloration grâce à l’hématoxyline de GillTM Epredia™ ShandonTM, qui permet la coloration des éléments mucoïdes.
Brand: Epredia™ 6765005
Description
Obtenez des résultats rapides et pratiques tout en conservant un contrôle total sur l’intensité de la coloration grâce à l’hématoxyline de Gill™ Thermo Scientific™ Shandon™, qui permet la coloration des éléments mucoïdes.
Gill 1 : Noyaux bleu clair
Gill 2 : Noyaux bleu moyen
Gill 3 : Noyaux bleu-noir
Specifications
Shandon Gill™ 1 hématoxyline | |
2 x 1L |
Safety and Handling
- Dangers
Hazard Category
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Hazard Statement
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Precautionary Statement
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contient: ethylene glycol,acetic acid, aluminium sulphate, sodium iodate
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.