Learn More
Thermo Scientific™ Milieu de montage Shandon™ EZ-Mount™
Inhibez la décoloration grâce au milieu de montage transparent Thermo Scientific™ Shandon™ EZ-Mount™, conçu à base de xylène et compatible avec les filtres à membrane.
Marque: Thermo Scientific™ 9999120
Description
Inhibez la décoloration grâce au milieu de montage transparent Thermo Scientific™ Shandon™ EZ-Mount™, conçu à base de xylène et compatible avec les filtres à membrane.
- Indice de réfraction : 1,495 ±0,005 (à sec)
- Viscosité : élevée (1280-2790 cps à 22°C)
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P235-Tenir au frais.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: xylenes, butyl benzyl phthalate, 2-propenoic acid, 2-methyl-butyl ester, polymereith methyl-2-methy