Learn More
Epredia™ Shandon™ EZ Cytofunnel™ double
Doublez le nombre de présentations d’échantillons par cycle grâce au Epredia™ ShandonTM EZ CytofunnelTM double.
728.00€ - 2705.00€
Spécification
Couleur blanc
Jetable Oui
Type EZ Cytofunnel double™, avec cartes filtres et bouchons
Volume (métrique) 0,05 à 0,25 mL
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11911788
Voir les accessoires Afficher les documents
Epredia™
A78710005
40/boîte
728.00€
40 pièces
Expédition estimée: 17-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12076689
Voir les accessoires Afficher les documents
Epredia™
A78710021
200/carton
2705.00€
200 pièces
Expédition estimée: 10-01-2025
Description
Doublez le nombre de présentations d’échantillons par cycle grâce au Thermo Scientific™ Shandon™ EZ Cytofunnel™ double, la solution idéale pour les techniques d’immunohistochimie.
  • Chambres à échantillon jetables avec cartes filtres blanches et bouchons
  • Repérage des zones de dépôts du funnel et de la lame pour faciliter l’identification
  • Carte filtre préfixée
Spécification
Spécification
blanc
Oui
EZ Cytofunnel double™, avec cartes filtres et bouchons
0,05 à 0,25 mL