Learn More
Epredia™ Coloration Shandon™ EA-65
Améliorez l’expression des composants colorés par l’éosine grâce à la coloration EA-65 Epredia™ ShandonTM, dont la concentration de vert clair est plus faible.
Marque: Epredia™ 6766004
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Améliorez l’expression des composants colorés par l’éosine grâce à la coloration EA-65 Thermo Scientific™ Shandon™, dont la concentration de vert clair est plus faible.
- Coloration cytoplasmique polychromatique
- Idéal pour les préparations non gynécologiques plus épaisses
- Colorant certifié par la Commission de la coloration biologique
Spécification
Colorant de composants cellulaires | |
4 L |