Learn More
Epredia™ Lames de microscope doubles Cytoslide™
Utilisez les Epredia™ Shandon™ Double Cytoslides™ avec les chambres Epredia™ Shandon™ EZ Double Cytofunnel™.
85.30€ - 147.00€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12006689
|
Epredia™
5991054 |
Non revêtues |
147.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12016689
|
Epredia™
5991055 |
Revêtues |
85.30€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
Utilisez les lames Thermo Scientific™ Shandon™ Cytoslides™ doubles avec les chambres Thermo Scientific™ Shandon™ EZ Cytofunnel™ doubles.
- L’échantillon est déposé à l’intérieur d’un cercle marqué 1 ou 2
- Les cercles numérotés correspondent à la chambre Cytofunnel™
Alerte de commande :
- vendues par boîtes de 100 lames
Spécification
Cytoslide double | |
unie |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Epredia™ Lames de microscope doubles Cytoslide™