Learn More
Epredia™ Lames Shandon™ Cytoslides™ doubles
Utilisez les lames Epredia™ ShandonTM CytoslidesTM doubles avec les chambres Epredia™ ShandonTM EZ CytofunnelTM doubles.
Marque: Epredia™ 5991055
53.26 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21693" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Utilisez les lames Thermo Scientific™ Shandon™ Cytoslides™ doubles avec les chambres Thermo Scientific™ Shandon™ EZ Cytofunnel™ doubles.
- L’échantillon est déposé à l’intérieur d’un cercle marqué 1 ou 2
- Les cercles numérotés correspondent à la chambre Cytofunnel™
Alerte de commande :
- Vendues par boîtes de 100 lames
Spécification
Verre | |
Cytoslide double | |
unie | |
Revêtues |