Learn More
Epredia™ Plateau de dissection pour plaques de dissection surélevées Shandon™
Bénéficiez de tout l'espace requis pour vos instruments et pour l'évacuation grâce au plateau de dissection pour plaques de dissection surélevées Shandon™.
383.00€
Spécification
Type de produit | Plateau de dissection |
---|---|
Matériau | Polyéthylène |
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12663026
|
Epredia™
3611403 |
23 po |
383.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Bénéficiez de tout l'espace requis pour vos instruments et pour l'évacuation grâce au plateau de dissection pour plaques de dissection surélevées Thermo Scientific™ Shandon™.
Caractéristiques :- Plateau en polyéthylène livré en petite et grande taille
- Quatre trous dans le fond du plateau permettent d’y adapter les plaques de dissection (réf. 356 et 35614)
Spécification
Plateau de dissection | |
Polyéthylène |