Learn More
Epredia™ Liquide de prélèvement rouge Shandon™ CytoRich™
Code produit. p-4530251 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
20 ml
120 ml
500 ml
1 gal.
Conditionnement:
125 pièces
180 pièces
1L
4L
Code produit. 12628346
Marque: Epredia™ B9990802
Obtenez une évaluation plus précise des caractéristiques cytologiques grâce au liquide de prélèvement rouge Epredia™ Shandon™ CytoRich™,qui lyse les globules rouges et solubilise les protéines.
Obtenez une évaluation plus précise des caractéristiques cytologiques grâce au Thermo Scientific™ Shandon™ CytoRich™ Red Collection Fluid ,qui lyse les globules rouges et solubilise les protéines.
  • Existe en récipients préremplis
  • Liquide prêt à l’emploi à base d’alcool
  • Compatible avec l'immunohistochimie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Récipient de 20 ml
Quantité 20 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: isopropyl alcohol, methyl alcohol, ethylene glycol, formaldehyde, sodium hydroxide