Learn More
Epredia™ Pinces à dissection à pointe large Shandon™
Code produit. 15674444 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Qualité:
Premium
Étalon
Longueur (impériale):
4,5 po
5 in
5,5 in
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15674444
Marque: Epredia™ 6303
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sélectionnez une pointe fine à dents de souris d'une taille comprise entre 11,4 à 30,5 cm (4,5 à 12 in) sur les pinces à dissection à pointe large Shandon™.
Sélectionnez une pointe fine à dents de souris d'une taille comprise entre 11,4 à 30,5 cm (4,5 à 12 in) sur les pinces à dissection à pointe large Thermo Scientific™ Shandon™. Ces pinces sont disponibles en qualité supérieure et standard.
Caractéristiques :
  • Trempé, durci et passivé avec le plus grand soin
  • Poli et nettoyé électroniquement pour une finition de qualité
  • Formes, dimensions et finitions correspondant exactement aux normes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Pince manuelle
Qualité Étalon
Longueur (impériale) 5,5 in
Longueur (métrique) 14 cm