Learn More
Epredia™ Pinces à dissection à pointe large Shandon™
Sélectionnez une pointe fine à dents de souris d'une taille comprise entre 11,4 à 30,5 cm (4,5 à 12 in) sur les pinces à dissection à pointe large Shandon™.
Marque: Epredia™ 76301
Code nomenclature Nacres: NB.51
Weitere Details : Poids : 0.05000kg
Beschreibung
Sélectionnez une pointe fine à dents de souris d'une taille comprise entre 11,4 à 30,5 cm (4,5 à 12 in) sur les pinces à dissection à pointe large Thermo Scientific™ Shandon™. Ces pinces sont disponibles en qualité supérieure et standard.
Caractéristiques :- Durcies, trempées et passivées
- Polies et nettoyées électroniquement, pour une finition de qualité
- Les modèles, les dimensions et les finitions répondent à des normes strictes
Spezifikation
Thumb Forceps | |
Premium | |
4.5 in. | |
11.4 cm |