Learn More
Epredia™ Pinces à dissection à pointe large Shandon™
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Qualité:
Premium
Étalon
Longueur (impériale):
4,5 po
5 in
5,5 in
Conditionnement:
1 pièce
Description
Sélectionnez une pointe fine à dents de souris d'une taille comprise entre 11,4 à 30,5 cm (4,5 à 12 in) sur les pinces à dissection à pointe large Thermo Scientific™ Shandon™. Ces pinces sont disponibles en qualité supérieure et standard.
Caractéristiques :
- Trempé, durci et passivé avec le plus grand soin
- Poli et nettoyé électroniquement pour une finition de qualité
- Formes, dimensions et finitions correspondant exactement aux normes
Spécification
Spécification
| Type de produit | Pince manuelle |
| Qualité | Premium |
| Longueur (impériale) | 5 in |
| Longueur (métrique) | 12.7 cm |